missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
APAF1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Proteintech 29022-1-AP-20UL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
APAF1 Polyclonal antibody specifically detects APAF1 in Human samples. It is validated for WB, ELISAEspecificaciones
| APAF1 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| BC058926 | |
| Antigen affinity purification | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
| Western Blot, ELISA | |
| 500 μg/mL | |
| PBS with 0.02% sodium azide and 50% glycerol pH 7.3. | |
| Rabbit | |
| 20 μL | |
| 317 | |
| Store at -20°C | |
| Liquid |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido