missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
APAF1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | APAF1 |
|---|---|
| Concentración | 500 μg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
17761089
|
Proteintech
29022-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
17751089
|
Proteintech
29022-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
APAF1 Polyclonal antibody specifically detects APAF1 in Human samples. It is validated for WB, ELISAEspecificaciones
| APAF1 | |
| Western Blot, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| PBS with 0.02% sodium azide and 50% glycerol pH 7.3. | |
| IgG | |
| Antigen affinity purification | |
| Antibody |
| 500 μg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| Human | |
| 317 | |
| Primary | |
| Store at -20°C |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto