Learn More
A&D Weighing Balanza de precisión Apollo
La nueva serie de balanzas analíticas A&D Apollo. Mejore la productividad y eficiencia de sus flujos de trabajo con las funciones innovadoras y de uso sencillo de las balanzas de laboratorio de la serie A&D Apollo, diseñadas para ofrecer resultados fiables en diferentes entornos y aplicaciones.
1349.39€ - 2262.74€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | GLP/GMP/GCP/ISO |
---|---|
Tipo de conexión | RS-232 C y USB |
Tipo de pantalla | LCD con retroiluminación inversa |
Material | Acero inoxidable |
Requisitos eléctricos | 30 VA al adaptador (12 V, 1 A) |
Código de producto | Marca | Capacidad | Legibilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad | Legibilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
16601112
|
A&D Weighing
GF-203A |
220 g | 0.001 g |
1490.82€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16611112
|
A&D Weighing
GF-3002A |
3200 g | 0.01 g |
1596.88€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16621112
|
A&D Weighing
GF-303A |
320 g | 0.001 g |
1596.88€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16631102
|
A&D Weighing
GF-10001A |
10200 g | 0.1 g |
1697.05€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16631112
|
A&D Weighing
GF-4002A |
4200 g | 0.01 g |
1667.59€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16641102
|
A&D Weighing
GF-10002A |
10200 g | 0.01 g |
2262.74€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16641112
|
A&D Weighing
GF-403A |
420 g | 0.001 g |
1667.59€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16651102
|
A&D Weighing
GF-1003A |
1100 g | 0.001 g |
2056.50€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16651112
|
A&D Weighing
GF-6001A |
6200 g | 0.1 g |
1555.63€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16661102
|
A&D Weighing
GF-1202A |
1220 g | 0.01 g |
1349.39€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16661112
|
A&D Weighing
GF-6002A |
6200 g | 0.01 g |
1979.89€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16671102
|
A&D Weighing
GF-123A |
122 g | 0.001 g |
1349.39€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16671112
|
A&D Weighing
GF-603A |
620 g | 0.001 g |
1950.43€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16681102
|
A&D Weighing
GF-1603A |
1620 g | 0.001 g |
2197.92€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16691102
|
A&D Weighing
GF-2002A |
2200 g | 0.01 g |
1490.82€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Description
- Amplia selección incluyendo modelos de alta capacidad, alta resolución, calibración interna (GX-A) o calibración externa (GF-A)
- Sensor de pesaje inteligente SHS recién desarrollado con tecnología ECL*2
- APA: Evaluación de precisión automática. Evaluación automática del rendimiento de la balanza. ¡Cálculo y visualización de la desviación estándar (repetibilidad) en el punto de uso sin necesidad de pesos de calibración! Puede comprobarse a diario con solo pulsar una tecla.
- Cálculo de peso mínimo automático y configuración a través de la función APA
- Introduzca el peso mínimo de manera automática a través de la función APA o manualmente usando pesos
- Alerta visual de peso mínimo
- UAC (control de acceso de usuario), acceso por contraseña de administrador y operador para garantizar la integridad de los datos
- Calibración a través de un toque, intervalos, horas preestablecidas (3) o de manera automática en respuesta a cambios de la temperatura ambiente (GX-AE/A)
- ISD (detección de golpes con impacto)*1, detección de golpes de 4 niveles con información visual y audible. Mantenga el rendimiento de su inversión a través del uso correcto de la balanza. Ideal en aplicaciones de carga automatizadas y para proporcionar orientación al operador
- FRD (visualización de la tasa de flujo)*2, visualización directa del caudal de una muestra en g/s, g/m, g/h o del caudal volumétrico en ml/s, ml/m, ml/h. La memoria puede guardar hasta 10 densidades de muestra. Utilizar junto con el comparador de caudal para mantener los caudales dentro de los límites designados
- SCF (función de cálculo estadístico), vea varios resultados estadísticos en la pantalla de la balanza e imprímalos, o envíelos a una impresora o PC
- Interfaz RS232 estándar y USD de modo dual. El USB puede configurarse para el modo «rápido» (conectar al PC sin necesidad de instalar software) o el modo bidireccional
- UFC (salida de datos configurable con función de comunicaciones flexibles universales), ideal para conexión a sistemas de adquisición de datos o impresoras de etiquetas de códigos de barras, etc.
- Salida de datos brutos/netos/de tara, memoria de tara, gancho inferior e indicador de capacidad
- Gran selección de opciones y accesorios
- Ionizador sin ventilador incorporado con tecnología Quick Ion™ e interruptor IR externo (GX-AE)
- *1 Patentado
- *2 Pendiente de patente
Specifications
GLP/GMP/GCP/ISO | |
LCD con retroiluminación inversa | |
30 VA al adaptador (12 V, 1 A) |
RS-232 C y USB | |
Acero inoxidable |