Learn More
Applied Biosystems™ AmpliTaq™ 360 DNA Polymerase
Amplifica una amplia gama de contextos de secuencia de ADN cuando se utiliza con el tampón AmpliTaq 360 y el potenciador 360 GC
Marca:  Applied Biosystems™ 4398895
Detalles adicionales : CAS : 7732-18-5 Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10035994
  • 2230.00€ / 5000 unidades
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Cuando se utiliza con el tampón 360 mejorado, la enzima ultrapura, reduce los resultados falsos positivos, amplifica las secuencias de objetivos de bajo nivel y promueve la amplificación de una variedad de plantillas, incluidas las de genomas bacterianos y humanos, para una excelente especificidad, reproducibilidad y rendimiento en una amplia gama de objetivos. En comparación con la ADN polimerasa AmpliTaq original, la polimerasa AmpliTaq 360 se ha purificado mediante un proceso de separación adicional exclusivo para eliminar las secuencias de ADN bacteriano contaminantes de la preparación de la enzima.
  • Reduce los resultados falsos positivos
  • Amplifica las secuencias de objetivos de bajo nivel
  • Combinado con el exclusivo kit de tampones AmpliTaq 360, promueve la amplificación de una variedad de plantillas, incluidas las de genomas bacterianos y humanos
  • Optimizado para la gama más amplia de objetivos, desde los más cotidianos hasta los más complejos
  • Niveles de sensibilidad y rendimiento inigualables
  • Potenciador de GC líder del mercado para una amplificación robusta de secuencias ricas en GC
  • Consigue datos de secuenciación de la más alta calidad
  • Embalaje sostenible, menos residuos
consulte en el manual del usuario o el prospecto del envase la licencia de etiqueta limitada y la información de marca comercial.
PCR, PCR y PCR en tiempo real, PCR rutinaria
Información de órdenes
Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo
Especificaciones
Especificaciones
ADN polimerasa AmpliTaq™ 360 se suministra en 5 U⁄µl con tampón de PCR AmpliTaq™ 360 10X, 25 mm de M2Cl2 y 360 de potenciador de GC. Normalmente se suministran 1,5 ml de cada tampón AmpliTaq 360, 25 mm de MgCl2 y 360 de potenciador de GC se suministra con cada 250 U de enzima.
• La enzima tampón de almacenamiento se suministra en Tris de 20 mm, pH 9,0, KCl de 100 mm, EDTA de 0,1 mm, DTT de 1 mm, Tween 20 al 0,5 % (w⁄v),
glicerol al 50 % (v⁄v)
• Fuente: Forma recombinante y modificada del gen de la ADN polimerasa Thermus aquaticus expresada en E. coli
Todas las soluciones se preparan en agua desionizada esterilizada por filtro. Cuando se almacena de -15 a -25 °C, este producto mantiene el rendimiento al menos hasta la fecha de caducidad en la etiqueta del tubo. Antes de su uso, descongele los componentes congelados a temperatura ambiente y mezcle bien.
El producto está garantizado hasta 12 mese
Medio
Estándar
Embalaje sostenible
5000 unidades
Standard PCR
1 X
4000 Reactions
Componentes separados
ADN
Enzima independiente
ADN polimerasa AmpliTaq 360
5' - 3'
ADN polimerasa
Room Temp or Wet Ice
5 U/µl
No
3'-A
5 kb o menos
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.