Learn More
Extract All DNA Extract All Reagents Kit
Proporciona ADN preparado para PCR a partir de una amplia variedad de tipos de muestra, desde sangre en hisopos bucales hasta tejidos vegetales, en 5 minutos.
Marca: Extract All 4402599
Descripción
Solo tiene que mezclar la muestra con la solución de lisis de ADN proporcionada. Incube durante 3 minutos y añada la solución estabilizante de ADN, también suministrada.
Después de la extracción, se puede completar una potente amplificación por PCR utilizando la Mezcla maestra TaqMan™ GTXpress™ o la Mezcla maestra de genotipado TaqMan™ OpenArray™ (solo muestra preamplificada), en función de la aplicación. La PCR se puede realizar con condiciones de ciclo térmico de modo rápido o estándar. El Kit de todos los reactivos de extracción de ADN se incluye en el Kit TaqMan Sample-to-SNP, por lo que los detalles del flujo de trabajo se pueden encontrar en la guía del usuario de TaqMan™ Sample-to-SNP.
Las condiciones de ciclo términco deben ajustarse a la mezcla maestra que se utilice. La Mezcla maestra TaqMan™ GTXpress™ es necesaria para la amplificación por PCR de la muestra preparada si se usa el Kit de todos los reactivos de extracción de ADN. Si la muestra se ha sometido a preamplificación, también se puede utilizar la Mezcla maestra de genotipado OpenArray™ .
Recommended Storage
Store at 2° to 8°C.
Especificaciones
Almacenar a 2–8 °C. | |
200 mL | |
5 min |
Extraer todo | |
Tampón para lisis celular | |
Líquido |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2788565 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 4402599 |
2821524 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 4402599 |
2809454 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 4402599 |
2846919 | Certificado de análisis | 28/01/2025 | 4402599 |
2846936 | Certificado de análisis | 28/01/2025 | 4402599 |