Learn More
Extract All DNA Extract All Reagents Kit
Proporciona ADN preparado para PCR a partir de una amplia variedad de tipos de muestra, desde sangre en hisopos bucales hasta tejidos vegetales, en 5 minutos.
198.00€ - 4990.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Almacenar a 2–8 °C. |
---|---|
Línea de productos | Extraer todo |
Tipo de reactivo | Tampón para lisis celular |
Tiempo de prueba | 5 min |
Formulario | Líquido |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11571296
|
Extract All
4403319 |
5 mL |
198.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11561296
|
Extract All
4402616 |
20 mL |
756.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11551296
|
Extract All
4402599 |
200 mL |
4990.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Solo tiene que mezclar la muestra con la solución de lisis de ADN proporcionada. Incube durante 3 minutos y añada la solución estabilizante de ADN, también suministrada.
Después de la extracción, se puede completar una potente amplificación por PCR utilizando la Mezcla maestra TaqMan™ GTXpress™ o la Mezcla maestra de genotipado TaqMan™ OpenArray™ (solo muestra preamplificada), en función de la aplicación. La PCR se puede realizar con condiciones de ciclo térmico de modo rápido o estándar. El Kit de todos los reactivos de extracción de ADN se incluye en el Kit TaqMan Sample-to-SNP, por lo que los detalles del flujo de trabajo se pueden encontrar en la guía del usuario de TaqMan™ Sample-to-SNP.
Las condiciones de ciclo términco deben ajustarse a la mezcla maestra que se utilice. La Mezcla maestra TaqMan™ GTXpress™ es necesaria para la amplificación por PCR de la muestra preparada si se usa el Kit de todos los reactivos de extracción de ADN. Si la muestra se ha sometido a preamplificación, también se puede utilizar la Mezcla maestra de genotipado OpenArray™ .
Recommended Storage
Store at 2° to 8°C.
Especificaciones
Almacenar a 2–8 °C. | |
Tampón para lisis celular | |
Líquido |
Extraer todo | |
5 min |
Seguridad y manipulación
- DNA Extract All Reagents Kit
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Sodium hydroxide