Learn More
Applied Biosystems™ Hexámeros aleatorios (50 μM)
Los hexámeros aleatorios son oligodesoxirribonucleótidos cortos de secuencia aleatoria [d(N)6] que se hibridan con sitios complementarios aleatorios en un ADN o ARN diana para servir como cebadores para la síntesis de ADN por una ADN polimerasa o una transcriptasa inversa.
Marca: Applied Biosystems™ N8080127
78.65 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Includes: Contiene hexámeros aleatorios (100μL) a una concentración de 50μM. Suficiente para 100 transcripciones inversas de 20 μL cada una.
Descripción
Los hexámeros aleatorios son oligodesoxirribonucleótidos cortos de secuencia aleatoria [d(N) 6 ] que se hibridan con sitios complementarios aleatorios en un ADN o ARN diana para servir como cebadores para la síntesis de ADN por una ADN polimerasa o transcriptasa inversa.
Para este producto, se suministran cinco nmoles de cebador a una concentración de 50μ M.
Aplicaciones
Estos hexámeros aleatorios, que se utilizan con mayor frecuencia para la preparación de la síntesis de ADN complementario (ADNc), se pueden utilizar para una variedad de aplicaciones, entre ellas:
• RT-qPCR de dos pasos
• Síntesis de ADNc
• RT-PCR
Información de órdenes
Condiciones de envío: Hielo seco
Especificaciones
Primer | |
Hielo seco | |
hexámerico aleatorio | |
Síntesis de ADN |
• Hexámeros aleatorios (100μ L a 50μ M), suficiente para 100 transcripciones inversas de 20μL cada uno Conservar en– 15 a– 25° C. |
|
50 μM | |
100 μl | |
Líquido |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
3016247 | Certificado de análisis | 31/01/2025 | N8080127 |
2435466 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | N8080127 |
2500641 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | N8080127 |
2524284 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | N8080127 |
2524302 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | N8080127 |