Learn More
Applied Biosystems™ Veriti™ Thermal Cycler, 96-well Fast
The Applied Biosystems Veriti Thermal Cycler delivers the proven reliability of Applied Biosystems instruments. With the added control of VeriFlex technology, you have six independent temperature blocks that provide precise control over your PCR optimization. The Veriti 96-Well Fast Thermal Cycler is equipped with a Fast 0.1-mL block configuration.
Marca: Applied Biosystems™ 4375305
10214.16 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21879" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 12.60000kg
Descripción
La pantalla táctil en color simplifica la configuración y el uso del termociclador Fast Veriti ™ de 96 pocillos. Las configuraciones opcionales para los métodos PCR Fast o estándar proporcionan flexibilidad para acortar los tiempos del ciclo de PCR. El termociclador Fast Veriti™ de 96 pocillos viene con una configuración de bloque de 0,1 ml que le ahorra tiempo y consumo de reactivos.
- Los innovadores bloques VeriFlex™ permiten una optimización de PCR precisa o realizar hasta 6 ensayos independientes
- Seis zonas de temperatura para una cómoda optimización de PCR
- Función de ciclo estándar y habilitado para Fast para satisfacer sus necesidades de PCR actuales y futuras
- Interfaz gráfica fácil de usar (pantalla táctil VGA de 6,5 pulgadas)
- Cómoda transferencia de protocolo de un termociclador Veriti™ a otro mediante USB
- Reducción del tiempo de ciclo de PCR al utilizar velocidades de rampa más rápidas
- El software opcional de gestión remota VeritiLink™ le proporciona tranquilidad, lo que le permite gestionar de forma remota más de 50 cicladores desde su PC o smartphone
Bloques VeriFlex™: Funcionalidad de PCR mejorada
El termociclador de 96 pocillos Veriti™ cuenta con innovadores bloques VeriFlex™ para una funcionalidad de PCR mejorada. Los seis bloques Peltier independientes proporcionan la máxima versatilidad y flexibilidad y ofrecen dos ventajas clave: 1) Optimización de PCR: cada bloque se puede ajustar con una temperatura específica que es ideal para un control preciso sobre la optimización de PCR 2) Realizar más experimentos: los seis bloques peltier también se pueden utilizar para ejecutar hasta seis temperaturas de recocido diferentes en el mismo ciclo. Con esta funcionalidad mejorada, el termociclador de 96 pocillos Veriti™ con bloques VeriFlex es el termociclador ideal para cualquier laboratorio.
Control al alcance de su mano
La potente y sencilla interfaz de usuario del sistema Veriti se presenta mediante la pantalla táctil VGA en color de 16,51 cm (6,5 pulgadas). La gran pantalla permite ver fácilmente los perfiles de temperatura. Además, los botones de navegación grandes ponen la programación del termociclador Veriti a su alcance. La configuración y navegación del termociclador Veriti no requiere el uso de un lápiz óptico o ratón.
Configuración rápida, resultados rápidos
El sistema Veriti tiene dos opciones diferentes para la navegación por métodos. Para una configuración rápida, puede seleccionar uno de los métodos preprogramados a ejecutar. Si prefiere programar sus propios métodos, simplemente toque el paso que desea configurar y, a continuación, utilice el teclado para introducir los pasos del ciclo térmico. Después de completar una configuración, tiene la opción de guardar el método en el instrumento o en un dispositivo de memoria USB.
Controle su tiempo: Vaya rápido cuando quiera
Con el termociclador Veriti™ obtendrá dos termocicladores en uno: un termociclador estándar con su función mejor que los de gradiente, y un termociclador habilitado para Fast. De este modo, tanto si tiene una necesidad actual de ejecutar una PCR rápida y acortar los tiempos de ciclado de PCR, como una posible necesidad de aplicación futura para una PCR rápida, el termociclador Veriti le proporciona la flexibilidad para que vaya rápido cuando quiera.
Formato rápido de 0,1 ml y bloque de muestras que permite realizar una química rápida, bloques VeriFlex™: 25 °C (5 °C de zona a zona)
Especificaciones
0.1 mL Tubes, 96-well Plate | |
±4.25°C/sec. | |
10 to 30 μL | |
Compatible con alto rendimiento | |
< 0,5 °C (20 s después de alcanzar 95 °C) | |
Altura: 24,5 cm (9,6 pulgadas), Ancho: 23,7 cm (9,3 pulgadas), Fondo: 48,5 cm (19,1 in) | |
100/240 V | |
5.0°C/sec. | |
Termociclador | |
0°C a 100°C | |
Reinicio automático (después de cortes de corriente), protección contra sobrescritura de programas | |
5 °C/s (bloque), 4,25 °C/s (muestra) | |
USB y tarjeta | |
96-well, 6-Zone VeriFlex Block |
± 0,0/25 °C (de 35 °C a 99,9 °C) | |
4°C to 99.9°C | |
Veriti 96-well Fast Thermal Cycler, limited warranty | |
Termociclador Veriti | |
Rápida, estándar | |
1 placa de 96 pocillos, 96 tubos de 0,1 ml | |
Veriti™ | |
Pantalla táctil en color VGA 32K de 6,5 pulg | |
Garantía limitada | |
PCR | |
USB, Wi-Fi, Ethernet | |
> 500 protocolos | |
11,4 kg (25 lb.) |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.