Learn More
Notrax Alfombrilla de barrera resistente Aqua Trap™ con cúpulas elevadas
True to its name, this patented perimeter Aqua Dam forms a tray that can hold up to 6 liters of water per square meter and is treated with an anti microbial carpet treatment to stop bacteria and germs at the entrance.
43.68€ - 194.00€
Especificaciones
Color | Carbón |
---|---|
Material | Poliéster |
Tipo | Alfombrillas industriales y comerciales |
Código de producto | Marca | Longitud (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
17761948
|
Notrax
150S0023CH |
35 in |
43.68€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
17701958
|
Notrax
150S0035CH |
59 in |
122.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
17741958
|
Notrax
150S0046CH |
71 in |
194.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Fiel a su nombre, este perímetro patentado «Aqua Dam» forma una bandeja que puede contener hasta 6 litros de agua por metro cuadrado
- La superficie superior textil está moldeada a alta presión en un diseño de burbuja sobre una base de caucho indestructible para soportar el mayor tránsito de los pies
- Capacidad insuperable de raspar residuos de los zapatos mientras mantiene su gran aspecto de búsqueda durante el mayor tiempo
- Patrón único de pinzas antideslizantes en la parte posterior
Especificaciones
Carbón | |
Poliéster | |
Alfombrillas industriales y comerciales |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Notrax Alfombrilla de barrera resistente Aqua Trap™ con cúpulas elevadas