Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC Aquasil™ C18, tamaño de partícula 5 μm
Las columnas de HPLC Thermo Scientific Aquasil C18 proporcionan una retención mayor que C18 para los analitos polares.
Marca: Thermo Scientific™ 77505-152130
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Las columnas de HPLC Thermo Scientific Aquasil C18 proporcionan una retención mayor que C18 para los analitos polares.
- Fase C18 con desactivación terminal polar
- Selectividad alternativa comparada con las fases C18 ordinarias
- Compatible con fases móviles acuosas al 100 %
Información para pedidos:
Disponibles también otras dimensiones de columna. Consulte con el Servicio de Atención al Cliente para obtener más información.
Especificaciones
Columna de análisis | |
LC-MS | |
5 μm | |
100 Å | |
L1 | |
Sílice | |
Fase reversa | |
Fase reversa |
2,1 mm | |
150 mm | |
De 2 a 8 | |
310 m²/g | |
C18 | |
12 % | |
Sí |