Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC Aquasil™ C18, tamaño de partícula 5 μm
Las columnas de HPLC Thermo Scientific Aquasil C18 proporcionan una retención mayor que C18 para los analitos polares.
599.76€ - 908.40€
Especificaciones
Formato de columna | Columna de análisis |
---|---|
Para utilizar con | LC-MS |
Tamaño de partículas | 5 μm |
pH | De 2 a 8 |
Tamaño de poro | 100 Å |
Código de producto | Marca | Tamaño de partículas | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de partículas | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10241095
|
Thermo Scientific™
77505-052130 |
5 μm | 2,1 mm | 50 mm |
739.08€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10568785
|
Thermo Scientific™
77505-054630 |
5 μm | 4,6 mm | 50 mm |
755.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10221435
|
Thermo Scientific™
77505-102130 |
5 μm | 2,1 mm | 100 mm |
802.06€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10231435
|
Thermo Scientific™
77505-104630 |
5 μm | 4,6 mm | 100 mm |
764.04€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10519955
|
Thermo Scientific™
77505-152130 |
5 μm | 2,1 mm | 150 mm |
846.03€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10775336
|
Thermo Scientific™
77505-153030 |
5 μm | 3 mm | 150 mm |
908.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10251435
|
Thermo Scientific™
77505-154030 |
5 μm | 4 mm | 150 mm |
806.81€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10723074
|
Thermo Scientific™
77505-154630 |
5 μm | 4,6 mm | 150 mm |
806.81€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10535215
|
Thermo Scientific™
77505-254030 |
5 μm | 4 mm | 250 mm |
841.89€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10013193
|
Thermo Scientific™
77505-254630 |
5 μm | 4,6 mm | 250 mm |
841.89€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10008094
|
Thermo Scientific™
77505-252130 |
5 μm | 2,1 mm | 250 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10638635
|
Thermo Scientific™
77505-103030 |
5 μm | 3 mm | 100 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10744936
|
Thermo Scientific™
77505-053030 |
5 μm | 3 mm | 50 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Las columnas de HPLC Thermo Scientific Aquasil C18 proporcionan una retención mayor que C18 para los analitos polares.
- Fase C18 con desactivación terminal polar
- Selectividad alternativa comparada con las fases C18 convencionales
- Compatible con fases móviles acuosas al 100%
También disponibles en otras dimensiones. Para obtener más información, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente.
Especificaciones
Columna de análisis | |
5 μm | |
100 Å | |
L1 | |
Sílice | |
Fase inversa | |
Fase inversa |
LC-MS | |
De 2 a 8 | |
310 m²/g | |
C18 | |
12 % | |
Sí |