Learn More
Thermo Scientific™ Sistemas de almacenamiento doble Arctic Express™
Los sistemas de almacenamiento Thermo Scientific Arctic Express facilitan el transporte y el almacenamiento seguro de muestras no peligrosas.
Marca:  Thermo Scientific™ CK50922
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10699463
  • 3250.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 24-10-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Los sistemas de almacenamiento Thermo Scientific Arctic Express facilitan el transporte y el almacenamiento seguro de muestras no peligrosas.
Los sistemas Arctic Express protegen las muestras no peligrosas durante su transporte y almacenamiento. Gracias a las excelentes condiciones de seguridad y flexibilidad que ofrece, este sistema se puede utilizar como recipiente de transporte, criogénico o en seco, de material de laboratorio.
Características:
  • Cuando se llenan con nitrógeno líquido y se guardan en el laboratorio, las unidades se pueden utilizar como sistemas de almacenamiento de “cánula y cartucho” indefinidamente y ofrecen tiempos de mantenimiento de hasta 125 días.
  • Los cartuchos de aluminio vienen con tapa que se puede bloquear y contienen seis botes numerados, codificadas por colores de acero inoxidable (incluidas), que pueden albergar cañas que contienen ampollas.
Especificaciones
Especificaciones
Dewar de LN2 de llenado manual
1
21 expedidor/50 laboratorio
3,8 in.
9,7 cm
28 L
Arctic Express Dual 28
18,2 in.
46,2 cm
630 x 2mL
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Servicio Técnico