Learn More
Thermo Scientific™ Sistemas de almacenamiento doble Arctic Express™
Almacene y envíe muestras con los sistemas de almacenamiento dual Arctic Express, que incluyen contenedores de transporte de carcasa dura.
2401.95€ - 3316.50€
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10338253
|
Thermo Scientific™
CK50920 |
10 L |
2401.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10699463
|
Thermo Scientific™
CK50922 |
28 L |
3316.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Proteja las muestras no peligrosas durante el envío y el almacenamiento con almacenamiento Thermo Scientific™ Arctic Express™. Estos sistemas, con excelentes características de flexibilidad y seguridad, pueden utilizarse como contenedores de transporte en seco y como recipientes de almacenamiento criogénico en laboratorio
Almacenamiento de transporte doble: Una vez llenas de nitrógeno líquido y colocadas en el laboratorio, las unidades se pueden utilizar como sistemas de almacenamiento indefinido tipo “cánula y cartucho” con un tiempo de retención estática de hasta 125 días.- Recipientes de aluminio con tapa de bloqueo
- Pueden contener hasta seis cartuchos de acero inoxidable, numerados y codificados por color (incluidos), en los que se acomodan las cánulas que contienen las ampollas
- Contenedor de transporte en material rígido de serie
Especificaciones
Dewar de LN2 de llenado manual | |
1 |