Learn More
VELP Scientifica AREC 10 Digital Ceramic Hot Plate Stirrer
Powerful digital hotplate stirrer that features a 10-inch square ceramic plate, ensuring precise temperature control, high safety, maximum reliability and a large working surface.
851.00€ - 1075.00€
Especificaciones
Material de la placa superior | Ceramic |
---|---|
Tensión | 230 V |
Tamaño | 10 x 10 in. |
Temperatura (métrico) | Room Temp to 550°C |
Tipo | Magnetic Stirring Hotplate |
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
30067447
|
VELP Scientifica
F20500691 |
Hotplate Only |
851.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
30067450
|
VELP Scientifica
SA20500691 |
Probe |
908.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
30067448
|
VELP Scientifica
SB20500691 |
VFT |
1075.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
30067446
|
VELP Scientifica
SC20500691 |
Probe, Rod, Clamp |
959.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- The AREC 10 Digital offers precise temperature control, advanced stirring and heating performance improved safety features, and ease of use.
- The 10 in. square ceramic plate is highly resistant and ideal for laboratories requiring a spacious working surface.
- Advanced heating plate technology ensures temperature homogeneity and stability up to 550°C
- Precise thermoregulation of the medium with Pt100/Pt1000 probe (± 1°C) and VTF Digital Thermoregulator (± 0.5°C)
- Thermoregulation range from room temperature to 350°C
- Brushless motor ensuring power and resistance over time
- Stirs up to 25 L volume (H2O) from 100 up to 1500 rpm
- SpeedServo™ counter reaction technology maintains the speed constant as viscosity changes
- The robust 10 in. ceramic top offers exceptional chemical and scratch resistance and it is easy to clean with a simple wipe-down
- A 'Hot Surface' warning message is displayed when the temperature exceeds 50°C, even when inactive
Especificaciones
Ceramic | |
10 x 10 in. | |
Magnetic Stirring Hotplate | |
25 L | |
1 | |
100 to 1500 rpm | |
Digital |
230 V | |
Room Temp to 550°C | |
Square | |
EU/UK | |
25 L | |
3 Years |