Learn More
Thermo Scientific™ Armadillo PCR Plate, 96-well, blue, clear wells
Combinan la rigidez de un bastidor de policarbonato con pocillos de polipropileno de pared fina para proporcionar un rendimiento superior de ciclado térmico en todas las condiciones sin que se produzcan deformaciones.
Marca:  Thermo Scientific™ AB2396B
74.06 EUR hasta el 2025-04-18
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
Código de producto. 12687436
  • 161.00€ / paquete de 25
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Las placas de PCR Armadillo™ Thermo Scientific™ combinan la rigidez de un bastidor de policarbonato con pocillos de polipropileno de paredes finas para proporcionar un rendimiento de ciclo térmico superior en todas las condiciones sin deformaciones.
Las placas Armadillo están disponibles en formatos de 96 y 384 pocillos, en múltiples colores, y pueden solicitarse con un código de barras estándar 128 o código de barras personalizado. Todos los formatos están disponibles con pocillos transparentes o blancos. Si quiere obtener resultados de qPCR óptimos, elija los blancos. El marco resistente a las deformaciones y de diseño especial, junto con las distintas opciones de formato, hacen que las placas de PCR Armadillo sean la mejor opción para realizar PCR de alto rendimiento y manipulación automatizada.
  • Marco de policarbonato para un ciclado térmico resistente a la deformación
  • Estabilidad mecánica mejorada para una mejor manipulación robótica
  • Pocillos de polipropileno de paredes finas para una transferencia de calor óptima
  • La forma de los pocillos está optimizada para conseguir una máxima recuperación de muestras.
  • Caracteres alfanuméricos planos y bordes de los pocillos elevados para un sellado por calor mejorado
  • La cubierta transparente permite ver fácilmente los pocillos
  • Varias opciones de color del marco, todas disponibles en pocillos transparentes (para PCR) y de color blanco (para qPCR)
  • Volumen máximo de los pocillos 0,2 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Sin código de barras
25 placa
Azul, Transparente
Sistemas de PCR en tiempo real o termocicladores
Policarbonato, Polipropileno
96
25 plates
Transparente
Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa
Armadillo™
Microplaca de PCR
Con faldón
0,2 ml
0,1 mL
Perfil bajo
SDS
Documentos Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteI08B4Q411 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha27/01/2025 Catalog NumberAB2396B
Número de loteI51B3Q523 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha27/01/2025 Catalog NumberAB2396B
Número de loteI51B3Q313 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha27/01/2025 Catalog NumberAB2396B
Número de loteI51B3Q314 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha27/01/2025 Catalog NumberAB2396B
Número de loteI51B3Q423 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha27/01/2025 Catalog NumberAB2396B
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Armadillo PCR Plate, 96-well, blue, clear wells > Faldón azul, pocillo transparente
Este producto se vende bajo licencia de Eppendorf AG.