Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Non-coding RNA Assay
Marca: Applied Biosystems™ 4426963
1100.10 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24344" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Especificaciones
1 tubo que contiene una mezcla de 20x (tamaños S y M) o 60x (tamaño L) de ensayo preformulado (1 sonda y 2 cebadores). Almacenar a entre -15 y -25 °C. |
|
Embalaje sostenible | |
TaqMan™ | |
Temperatura ambiente |
PCR en tiempo real (PCRq) | |
2900 reacciones | |
L (2900 rxns), made to order | |
Líquido |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Reference Guide: Understanding Your Shipment - For use with single tube TaqMan Assays
Versión: A.0
Tamaño : 883.9 kB
Brochures & Specifications: TaqMan Gene Expression Assays Brochure
Tamaño : 940.8 kB
Título del producto
Applied Biosystems™ TaqMan™ Non-coding RNA Assay > 2900 reacciones