Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta de longitud extendida con filtro en rack con tapa ART™
Lleve a cabo el pipeteo con exactitud y uniformidad con las puntas de pipeta de barrera en gradillas con bisagras Thermo Scientific™ ART™, que se cierran cuando se exponen a posibles contaminantes.
Marca: Thermo Scientific™ 2065-HR
78.38 EUR hasta el 2024-12-20
Use el código promocional "21651" para aplicar la oferta.
Descripción
A diferencia de las puntas con filtro estándar, las puntas de pipeta de barrera en gradillas con bisagras Thermo Scientific™ ART™ se cierran cuando se exponen a posibles sustancias contaminantes. Las puntas de pipeta de los insertos para recarga se fijan con seguridad a las gradillas con bisagras reutilizables y respetuosas con el medio ambiente medio ambiente. Las cubiertas pueden usarse como bisagras fijas o totalmente extraíbles. El cierre de bloqueo evita la contaminación conservando las puntas estériles restantes y ofrece un manejo fácil con una sola mano. Las gradillas con bisagras ART están disponibles con un volumen de retención bajo, MicroPoint, longitud extendida y otras especialidades.
Características:- Gradillas con bisagras apilables que ahorran espacio en su laboratorio
- Las puntas estériles están certificadas como material libre de ARNasa, ADNasa y pirógeno
Recomendada para:
- Manejo de líquidos
- Biología molecular
- PCR
- Biotecnología
Especificaciones
MicroPoint, en gradilla con bisagras | |
Sí | |
ART 100 | |
5.88 cm | |
Gradilla con bisagras | |
Compatibilidad universal | |
Sterile & PCR Ready |
100 µl | |
Estériles | |
2,32 in | |
Sin ARNasa, ADNasa, ADN, ATP, contaminación microbiana, endotoxinas, pirógenos e inhibidores de la PCR | |
Compatibilidad universal | |
ART |
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.