Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta de longitud extendida con filtro en rack con tapa ART™
Lleve a cabo el pipeteo con exactitud y uniformidad con las puntas de pipeta de barrera en gradillas con bisagras Thermo Scientific™ ART™, que se cierran cuando se exponen a posibles contaminantes.
108.00€ - 196.00€
Especificaciones
filtradas por | Sí |
---|---|
Esterilidad | Estériles |
Declaraciones de limpieza | Sin ARNasa, ADNasa, ADN, ATP, contaminación microbiana, endotoxinas, pirógenos e inhibidores de la PCR |
Para utilizar con (equipo) | Compatibilidad universal |
Línea de productos | ART |
Product Code | Brand | Descripción | Volumen (métrico) | Formato | Fit for Purpose | Price | Quantity & Availability | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Descripción | Volumen (métrico) | Formato | Fit for Purpose | Price | Quantity & Availability | ||
10217184
|
Thermo Scientific™
2139-HR |
MicroPoint, gradilla con bisagras | 10 μl | Gradilla con bisagras | Sterile & PCR Ready |
162.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11942689
|
Thermo Scientific™
2139-05-HR |
MicroPoint, inserto de recarga, baja retención | 10 μl | Gradilla con bisagras | Sterile & PCR Ready |
178.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10706815
|
Thermo Scientific™
2149E-HR |
MicroPoint, inserto de recarga | 10 μl | Gradilla con bisagras | Sterile & PCR Ready |
109.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10032874
|
Thermo Scientific™
2149E-05-HR |
MicroPoint, en gradilla con bisagras, baja retención | 20 µl | Gradilla con bisagras | Sterile & PCR Ready |
122.00€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 25-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10401755
|
Thermo Scientific™
2149P-HR |
MicroPoint, en gradilla con bisagras, punta de barrera | 20 µl | Gradilla con bisagras | Sterile & PCR Ready |
162.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10276944
|
Thermo Scientific™
2149P-05-HR |
MicroPoint, en gradilla con bisagras, baja retención | 20 µl | Gradilla con bisagras | Sterile & PCR Ready |
178.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10777385
|
Thermo Scientific™
2065-HR |
MicroPoint, en gradilla con bisagras | 100 µl | Gradilla con bisagras | Sterile & PCR Ready |
162.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10746625
|
Thermo Scientific™
2065E-HR |
MicroPoint, en gradilla con bisagras | 100 µl | Gradilla con bisagras | Sterile & PCR Ready |
147.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
12661480
|
Thermo Scientific™
2065E-05-HR |
MicroPoint, en gradilla con bisagras, baja retención | 100 µl | Gradilla con bisagras | Sterile & PCR Ready |
178.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10431375
|
Thermo Scientific™
2069-HR |
MicroPoint, en gradilla con bisagras | 200 µl | Gradilla con bisagras | Estériles y preparados para PCR |
196.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10768735
|
Thermo Scientific™
2069-05-HR |
MicroPoint, en gradilla con bisagras, baja retención | 200 µl | Gradilla con bisagras | Sterile & PCR Ready |
182.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
15173606
|
Thermo Scientific™
2070-HR |
Rack con tapa articulada, puntas con filtro | 300 μl | Rack | Sterile & PCR Ready |
108.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
15193606
|
Thermo Scientific™
2070-05-HR |
Rack con tapa articulada, puntas con filtro, baja retención | 300 μl | Rack | Sterile & PCR Ready |
147.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10564914
|
Thermo Scientific™
2179-HR |
En gradilla con bisagras, punta de barrera | 1000 μl | Gradilla con bisagras | Estériles y preparados para PCR |
164.00€
paquete de 768 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
Description
A diferencia de las puntas con filtro estándar, las puntas de pipeta de barrera en gradillas con bisagras Thermo Scientific™ ART™ se cierran cuando se exponen a posibles sustancias contaminantes. Las puntas de pipeta de los insertos para recarga se fijan con seguridad a las gradillas con bisagras reutilizables y respetuosas con el medio ambiente medio ambiente. Las cubiertas pueden usarse como bisagras fijas o totalmente extraíbles. El cierre de bloqueo evita la contaminación conservando las puntas estériles restantes y ofrece un manejo fácil con una sola mano. Las gradillas con bisagras ART están disponibles con un volumen de retención bajo, MicroPoint, longitud extendida y otras especialidades.
Características:- Gradillas con bisagras apilables que ahorran espacio en su laboratorio
- Las puntas estériles están certificadas como material libre de ARNasa, ADNasa y pirógeno
Recomendada para:
- Manejo de líquidos
- Biología molecular
- PCR
- Biotecnología
Specifications
Sí | |
Sin ARNasa, ADNasa, ADN, ATP, contaminación microbiana, endotoxinas, pirógenos e inhibidores de la PCR | |
ART |
Estériles | |
Compatibilidad universal | |
Sterile & PCR Ready |
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.