Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta de carga de gel ART™
Realice aplicaciones con exactitud y uniformidad con estas puntas de pipeta para especialidades que se cierran cuando se exponen a posibles contaminantes.
Marca:  Thermo Scientific™ 2155P
146.75 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23291" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.29600kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10028990
  • 219.00€ / paquete de 960
Fecha estimada de envío: 05-12-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
 Realice aplicaciones con exactitud y uniformidad utilizando las puntas de pipeta de carga de gel Thermo Scientific™ ART™ anchas, que se cierran cuando se exponen a posibles contaminantes, atrapándolos dentro de la barrera. Las puntas de barrera ART para especialidades están diseñadas para ayudar en el pipeteo para una gran variedad de aplicaciones.
Características:
  • Las puntas estériles están certificadas como material libre de ARNasa, ADNasa y pirógeno
  • Disponibles en diferentes opciones de envasado, estériles y no estériles
  • Fabricadas conforme a los más altos estándares de calidad del sector
  • Carga de gel para geles de agarosa o acrilamida
Las puntas de pipeta SoftFit™, que proporcionan un pipeteo uniforme y preciso con pipetas multicanal
Las puntas de pipeta de diseño ergonómico, que deben utilizarse con las pipetas Gilson pipetteman™ y Thermo Scientific™ Finnpipettete™ Focus
Especificaciones
Especificaciones
Gradilla de tapa abatible, con filtro, estéril, ART Gel 20P
ART Gel 20P
7.09 cm
Gradilla de tapa abatible
Compatibilidad universal
Sterile & PCR Ready
20 µl
Estériles
2.79 pulg
DNase, RNase, DNA, ATP, PCR Inhibitor and Endotoxin Free
Carga de gel
ART