Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta genómicas ART™ de calibre ancho y longitud extendida sin filtro
Ideales para el material muy viscoso
Marca: Thermo Scientific™ 3702
44.49 EUR hasta el 2024-06-28
Use el código promocional "21649" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.20420kg
Descripción
Ideal for very viscous material
Estas puntas de calibre amplio especializadas se han diseñado para investigadores que lidian con macromoléculas como ADN genómico y son especialmente importantes cuando se transfieren muestras celulares frágiles como macrófagos, hibridomas y hepatocitos. Cuando se fuerza el paso de estos tipos de muestras por el orificio de punta estrecho de las puntas convencionales, se ven sometidos a fuerzas de cizallamiento mecánico que pueden provocar traumatismo y fragmentación en las células que se están transfiriendo. A menudo el resultado es una disminución de la capacidad de siembra en placa y una viabilidad celular comprometida. Nuestro orificio de punta con extremo romo de calibre ancho elimina el cizallamiento de las células y la resistencia del flujo, por lo que es la punta ideal para material muy viscoso.
- Puntas transparentes de longitud extendida con orificio grande
- Para el trabajo con macromoléculas, material viscoso, tejidos vegetales o para llevar a cabo suspensiones celulares
- La longitud extendida es perfecta para aquellas aplicaciones de difícil acceso
Especificaciones
200 μl | |
Sin esterilizar | |
DNase, RNase, DNA, ATP and Endotoxin Free | |
Extendida, genómica, Longitud extendida | |
Certified Quality |
Sin filtro | |
Transparente | |
Gradilla | |
ART |