Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta genómicas ART™ de calibre ancho y longitud extendida sin filtro
Ideales para el material muy viscoso
68.45€ - 76.00€
Especificaciones
Volumen (métrico) | 200 μl |
---|---|
filtradas por | Sin filtro |
Color | Transparente |
Declaraciones de limpieza | Pureza certificada |
Formato | Gradilla |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Estilo de punta | Formato | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Estilo de punta | Formato | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
12934067
|
Thermo Scientific™
3701 |
200 μl | Longitud extendida | Gradilla | Estéril |
76.00€
paquete de 768 |
Fecha estimada de envío: 22-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
11599994
|
Thermo Scientific™
3702 |
200 μl | Extendida, genómica, Longitud extendida | Gradilla | Sin esterilizar |
68.45€
paquete de 768 |
Fecha estimada de envío: 20-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
Ideal for very viscous material
Estas puntas de calibre amplio especializadas se han diseñado para investigadores que lidian con macromoléculas como ADN genómico y son especialmente importantes cuando se transfieren muestras celulares frágiles como macrófagos, hibridomas y hepatocitos. Cuando se fuerza el paso de estos tipos de muestras por el orificio de punta estrecho de las puntas convencionales, se ven sometidos a fuerzas de cizallamiento mecánico que pueden provocar traumatismo y fragmentación en las células que se están transfiriendo. A menudo el resultado es una disminución de la capacidad de siembra en placa y una viabilidad celular comprometida. Nuestro orificio de punta con extremo romo de calibre ancho elimina el cizallamiento de las células y la resistencia del flujo, por lo que es la punta ideal para material muy viscoso.
- Puntas transparentes de longitud extendida con orificio grande
- Para el trabajo con macromoléculas, material viscoso, tejidos vegetales o para llevar a cabo suspensiones celulares
- La longitud extendida es perfecta para aquellas aplicaciones de difícil acceso
Especificaciones
200 μl | |
Transparente | |
Gradilla |
Sin filtro | |
Pureza certificada | |
ART |