Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta genómicas ART™ de calibre ancho y longitud extendida sin filtro
Ideales para el material muy viscoso
Marca:  Thermo Scientific™ 3701
Detalles adicionales : Peso : 1.26000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12934067
  • 76.00€ / paquete de 768
Fecha estimada de envío: 22-08-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Ideal for very viscous material
Estas puntas de calibre amplio especializadas se han diseñado para investigadores que lidian con macromoléculas como ADN genómico y son especialmente importantes cuando se transfieren muestras celulares frágiles como macrófagos, hibridomas y hepatocitos. Cuando se fuerza el paso de estos tipos de muestras por el orificio de punta estrecho de las puntas convencionales, se ven sometidos a fuerzas de cizallamiento mecánico que pueden provocar traumatismo y fragmentación en las células que se están transfiriendo. A menudo el resultado es una disminución de la capacidad de siembra en placa y una viabilidad celular comprometida. Nuestro orificio de punta con extremo romo de calibre ancho elimina el cizallamiento de las células y la resistencia del flujo, por lo que es la punta ideal para material muy viscoso.
  • Puntas transparentes de longitud extendida con orificio grande
  • Para el trabajo con macromoléculas, material viscoso, tejidos vegetales o para llevar a cabo suspensiones celulares
  • La longitud extendida es perfecta para aquellas aplicaciones de difícil acceso
Especificaciones
Especificaciones
200 μl
Estéril
Pureza certificada
Longitud extendida
Sterile
Sin filtro
Transparente
Gradilla
ART