Learn More
Thermo Scientific™ Punta de pipeta de ajuste universal ART™ gel sin filtro 200
Para la carga de tipos específicos de geles
Marca: Thermo Scientific™ 3631
Detalles adicionales : Peso : 0.89000kg
Descripción
Para la carga de tipos específicos de geles
La carga de acrilamida o incluso de geles de agarosa con puntas de pipeta estándar es a menudo un proceso laborioso y frustrante. Estas puntas de carga de gel se han diseñado específicamente para esta aplicación, para obtener resultados óptimos en todo momento. Longitud: 83 mm; Grad: 5 μl.
Gel redondo 200 (3621):
- Para cargar geles a partir de 0,6 mm de grosor
- Para agarosa, 2-D, SDS-PAGE y electroforesis de proteínas
- Para cargar geles de hasta 0,4 mm de grosor
- Para geles de poliacrilamida y secuenciación de ADN
Especificaciones
200 μl | |
No estéril | |
Para la carga de tipos específicos de geles | |
Carga de gel, Universal | |
Yes | |
Poliacrilamida | |
5 μl |
Sin filtro | |
0,4mm | |
Gradilla | |
Universal Fit | |
ART | |
Round |