Learn More
Thermo Scientific™ Punta de pipeta de ajuste universal ART™ gel sin filtro 200
Para la carga de tipos específicos de geles
45.95€ - 380.00€
Especificaciones
Volumen (métrico) | 200 μl |
---|---|
Esterilidad | No estéril |
Línea de productos | ART |
Código de producto | Marca | Formato | Volumen (métrico) | Estilo de punta | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Formato | Volumen (métrico) | Estilo de punta | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11781233
|
Thermo Scientific™
3631 |
Gradilla | 200 μl | Carga de gel, Universal | Poliacrilamida |
380.00€
paquete de 800 |
Fecha estimada de envío: 19-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10696581
|
Thermo Scientific™
3621 |
Gradilla | 200 μl | Gel, compatibilidad universal, Round | Poliacrilamida |
45.95€
paquete de 200 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11569994
|
Thermo Scientific™
3690 |
A granel | 200 μl | Carga de gel | Polipropileno virgen |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Description
Para la carga de tipos específicos de geles
La carga de acrilamida o incluso de geles de agarosa con puntas de pipeta estándar es a menudo un proceso laborioso y frustrante. Estas puntas de carga de gel se han diseñado específicamente para esta aplicación, para obtener resultados óptimos en todo momento. Longitud 83 mm; Grad: 5 μl.
Gel redondo 200 (3621):
- Para cargar geles de 0.6 mm de grosor y más gruesos
- Para agarosa, 2-D, SDS-PAGE y electroforesis de proteínas
- Para cargar geles de hasta 0.4 mm de grosor
- Para geles de poliacrilamida y secuenciación de ADN
Specifications
200 μl | |
No estéril | |
ART |