Learn More
Thermo Scientific™ ART™ Non-filtered Low Retention Pipette Tips in Lift-off Lid Rack
Specifically designed for eliminating sample retention within the pipette tip.
Marca:  Thermo Scientific™ 3771-05
Detalles adicionales : Peso : 1.67000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10110062
  • 86.60€ / paquete de 960
Fecha estimada de envío: 17-10-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Thermo Scientific™ ART™ Non-filtered Low Retention Pipette Tips in Lift-off Lid Rack are specifically designed for eliminating sample retention within the pipette tip.
  • Superficie interior extremadamente hidrófoba, mejora la reproducibilidad y exactitud de las muestras
  • Puntas de vidrio transparente que permiten ver con facilidad las muestras incoloras
  • Las puntas se sellan cuando se exponen a posibles contaminantes
  • Certificado como material libre de ARNasa, ADNasa, ATP, endotoxinas y pirógenos
Especificaciones
Especificaciones
ART 300, sin filtro, estéril, gradilla
300 μl
Estéril
ART 300
5,84cm
Gradilla
Pipeta de ajuste universal
Polipropileno
300 μl
Sin filtro
Transparente
2,3 in
Sin ADNasa, ARNasa, ADN, ATP ni endotoxinas
MicroPoint
ART™