Learn More
Thermo Scientific™ ART™ Non-filtered Low Retention Pipette Tips in Lift-off Lid Rack
Specifically designed for eliminating sample retention within the pipette tip.
53.35€ - 90.15€
Especificaciones
filtradas por | Sin filtro |
---|---|
Color | Transparente |
Línea de productos | ART™ |
Código de producto | Marca | Descripción | Volumen (métrico) | Estilo de punta | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Volumen (métrico) | Estilo de punta | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10110062
|
Thermo Scientific™
3771-05 |
ART 300, sin filtro, estéril, gradilla | 300 μl | MicroPoint | Estéril |
86.60€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 17-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10550682
|
Thermo Scientific™
3772-05 |
ART 300, sin filtro, no estéril, gradilla | 300 μl | MicroPoint | No estéril |
78.00€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 31-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10261722
|
Thermo Scientific™
3511-05 |
ART 10 REACH, sin filtro, estéril, en gradilla, tapa abatible | 10 μl | Retención baja | Estéril |
90.15€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10251722
|
Thermo Scientific™
3512-05 |
ART 10 REACH, sin filtro, no estériles, en gradilla, tapa extraíble | 10 μl | Retención baja | No estéril |
56.40€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10241772
|
Thermo Scientific™
3521-05 |
ART 20, baja retención, sin filtro, estériles, en gradilla, tapa extraíble | 20 μl | Retención baja | Estéril |
73.50€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 17-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10048481
|
Thermo Scientific™
3522-05 |
ART 20, baja retención, sin filtro, no estériles, en gradilla, tapa extraíble | 20 μl | Retención baja | No estéril |
53.35€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 31-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
Thermo Scientific™ ART™ Non-filtered Low Retention Pipette Tips in Lift-off Lid Rack are specifically designed for eliminating sample retention within the pipette tip.
- Inner surface is extremely hydrophobic, increasing sample reproducibility and sample accuracy
- Crystal clear tips allow you to easily see transparent samples
- Tips seal when exposed to potential contaminants
- DNase, RNase, DNA, ATP, and Endotoxin Free
Especificaciones
Sin filtro | |
Transparente | |
ART™ |