Learn More
Thermo Scientific™ ART™ Non-filtered Low Retention Pipette Tips in Lift-off Lid Rack
Specifically designed for eliminating sample retention within the pipette tip.
Marca:  Thermo Scientific™ 3521-05
Detalles adicionales : Peso : 0.82800kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10241772
  • 73.50€ / paquete de 960
Fecha estimada de envío: 17-10-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Thermo Scientific™ ART™ Non-filtered Low Retention Pipette Tips in Lift-off Lid Rack are specifically designed for eliminating sample retention within the pipette tip.
  • Punta universal, se adapta a la mayoría de las marcas de pipetas
  • Las puntas sin filtro ART™ ofrecen la misma calidad, rendimiento y fiabilidad demostradas que las puntas de barrera ART™
  • Punta sin filtro
  • La certificación de las puntas ART™ garantiza que están libres de ADN, ARNasa, ADNasa, ATP, endotoxinas y pirógenos
  • Las gradillas de tapa extraíble proporcionan acceso a todas las puntas y son ideales para varios canales
  • La tecnología patentada de baja retención maximiza la administración de muestras
Especificaciones
Especificaciones
ART 20, baja retención, sin filtro, estériles, en gradilla, tapa extraíble
Sin filtro
Transparente
ART 20, baja retención
4,57 cm
Puntas estériles sin filtro de baja retención
Retención baja
Caja de 4800
La mayoría de las marcas de pipetas
Polipropileno virgen
20 μl
Estéril
Esterilizable en autoclave
1,8 pulg
Sin ADNasa, ARNasa, ADN, ATP ni endotoxinas
Gradilla de tapa abatible
Gradilla
Sí
ART™
Estéril