Learn More
Thermo Scientific™ ART™ Non-filtered Low Retention Pipette Tips in Lift-off Lid Rack
Specifically designed for eliminating sample retention within the pipette tip.
Marca: Thermo Scientific™ 3511-05
70.40 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23291" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.85500kg
Descripción
Thermo Scientific™ ART™ Non-filtered Low Retention Pipette Tips in Lift-off Lid Rack are specifically designed for eliminating sample retention within the pipette tip.
- Punta universal, se adapta a la mayoría de las marcas de pipetas
- Las puntas sin filtro ART™ ofrecen la misma calidad, rendimiento y fiabilidad demostradas que las puntas de barrera ART™
- Punta sin filtro
- La certificación de las puntas ART™ garantiza que están libres de ADN, ARNasa, ADNasa, ATP, endotoxinas y pirógenos
- Las gradillas de tapa extraíble proporcionan acceso a todas las puntas y son ideales para varios canales
- La tecnología patentada de baja retención maximiza la administración de muestras
Especificaciones
ART 10 REACH, sin filtro, estéril, en gradilla, tapa abatible | |
Sin filtro | |
Transparente | |
1,7 pulg | |
Sin ADNasa, ARNasa, ADN, ATP ni endotoxinas | |
Retención baja | |
Caja de 4800 | |
La mayoría de las marcas de pipetas | |
Polipropileno virgen |
10 μl | |
Estéril | |
ART 10 REACH | |
4,34 cm | |
Gradilla de tapa abatible | |
96 puntas/gradilla | |
Sí | |
ART™ | |
Estéril |