Learn More
Ascarite(II), absorbente de CO2, malla de 8 a 20, Thermo Scientific Chemicals
Marca:  Thermo Scientific Acros 208081000
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10617504
  • 127.64€ / 100 g
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Adsorbente de gas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Ascarite(II)™, CO2 absorbent, 8 to 20 mesh
Marrón
81133-20-2, 1310-73-2, 7631-86-9
MFCD00132264
Particle size analysis: 8 to 20 mesh
8- to 20-mesh
Granular
100 g
Frasco de vidrio
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Ascarite(II)Ò, CO2 absorbent, product of Arthur H. Thomas Company
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Sodium hydroxide