Learn More
Ascarite(II), absorbente de CO2, malla de 8 a 20, Thermo Scientific Chemicals
127.64€ - 1293.44€
Especificaciones
Color Marrón
Forma física Granular
Nombre del producto químico o material Ascarite(II)™, CO2 absorbent, 8 to 20 mesh
Nombre de nota 8- to 20-mesh
CAS 81133-20-2, 1310-73-2, 7631-86-9
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10617504
Ver documentos
Thermo Scientific Acros
208081000
100 g
127.64€
100 g
10092680
Ver documentos
Thermo Scientific Acros
208085000
500 g
361.80€
500 g
15214684
Ver documentos
Thermo Scientific Acros
208080025
2.5 kg
1293.44€
2.50 Kg
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Adsorbente de gas
Especificaciones
Especificaciones
Marrón
Ascarite(II)™, CO2 absorbent, 8 to 20 mesh
81133-20-2, 1310-73-2, 7631-86-9
Particle size analysis: 8 to 20 mesh
Granular
8- to 20-mesh
MFCD00132264
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares.
GHS P Statement:
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling.
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Peligro
Nombre del producto
  • Ascarite(II)Ò, CO2 absorbent, product of Arthur H. Thomas Company
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Sodium hydroxide