Learn More
3M™ Aura™ Particulate Respirator
Particulate respirator with 3-panel design allows for greater facial movement
Marca:  3M™ 7000088723
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17217620
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • El original diseño de 3 paneles permite un mayor movimiento facial
  • La tecnología de filtro de baja resistencia le ayuda a respirar más fácilmente
  • El panel superior esculpido se adapta a la nariz y al contorno de la cara para un sellado eficaz
  • El panel superior en relieve ayuda a reducir el empañamiento ocular.
  • Lengüeta de barbilla diseñada para facilitar la colocación y el ajuste
  • Fácil de guardar con diseño de plegado plano y envasado individualmente
  • Cintas para la cabeza codificadas por colores para facilitar la identificación: amarillo para FFP1 (NFP 4)
  • El panel nasal esculpido ayuda a adaptarse a la nariz y al contorno de la cara y contribuye a mejorar la compatibilidad con las gafas 3M
  • Nivel máximo de uso: Hasta 4x TLV
  • La válvula 3M™ Cool Flow™ ayuda a reducir la acumulación de calor en condiciones de calor y humedad
  • Disponible en envases grandes o pequeños
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
FFP2
9320+
Respirador para partículas