Learn More
3M™ Aura™ Particulate Respirator
Particulate respirator with 3-panel design allows for greater facial movement
182.05€ - 390.50€
Especificaciones
Tipo de producto Respirador para partículas
Con válvula de exhalación No
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Con válvula de exhalación Factor de protección asignado (APF) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Con válvula de exhalación Factor de protección asignado (APF) Precio Cantidad y disponibilidad  
17217620
Ver documentos
3M™
7000088723
No FFP2 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
17247620
Ver documentos
3M™
7000088725
No FFP1 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
  • Original 3-panel design allows for greater facial movement
  • Low-resistance filter technology helps you breathe more easily
  • Sculpted upper panel conforms to the nose and contours of the face for an effective seal
  • Embossed top panel helps reduce eyewear fogging
  • Chin tab designed for ease of positioning and adjustment
  • Easy to store away with flat-fold design and individual wrapping
  • Colour-coded headbands for easy identification: yellow for FFP1 (NFP 4)
  • Sculpted nose panel helps conform to the nose and contours of the face and helps to improve compatibility with 3M eyewear
  • Maximum usage level: Up to 4 x TLV
  • 3M™ Cool Flow™ Valve helps reduce heat build-up in hot and humid conditions
  • Available in large or small pack sizes
Especificaciones
Especificaciones
Respirador para partículas