Learn More
3M™ Mascarilla de partículas Aura™
3M™ Aura™ Mascarilla para partículas serie 9300+Gen3 es la tercera generación de la popular mascarilla plegable 3M™ Aura™.
209.00€ - 412.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN 149 |
---|---|
Design Type | Pliegue plano |
Desechables | Single-use |
Material | Advanced Electret Media |
Tipo de producto | Respirador para partículas de uso general |
Código de producto | Marca | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17817603
|
3M™
7100138120 |
9322+Gen3-SP, Flat-fold |
209.00€
paquete de 40 |
Fecha estimada de envío: 03-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17897593
|
3M™
7100138357 |
9332+Gen3-SP, Flat-fold |
412.00€
paquete de 40 |
Fecha estimada de envío: 03-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- El original diseño plegable de tres paneles se adapta a una amplia variedad de formas y tamaños de cara
- La nueva válvula de confort 3M™ Cool Flow™ permite que escape un mayor porcentaje de aire caliente exhalado, lo que ayuda a aumentar su comodidad. (en comparación con el modelo equivalente 3M™ Aura™ 9300+)
- El material de electretos avanzado de 3M (filtro) ayuda a respirar más fácilmente
- Las innovadoras pestañas en los paneles superior e inferior simplifican la colocación y el ajuste
- Las bandas trenzadas están codificadas por colores (azul para FFP2) para una identificación rápida y fácil
- Fácil de guardar con diseño plegable y envoltorio individual
- Protección respiratoria FFP2 (FPN 12) para entornos de trabajo peligrosos
- Disponible en paquetes estándar (20 por caja) o paquetes pequeños (5 por caja)
- Hecho en el Reino Unido
Especificaciones
EN 149 | |
Single-use | |
Respirador para partículas de uso general | |
Sí | |
9322+Gen3-SP, Flat-fold |
Pliegue plano | |
Advanced Electret Media | |
One Size | |
Sí |