Learn More
Keystone Cleanroom Products Autoclavable 1422A Tyvek™ Mini-Muffs
Keystone Cleanroom Products Autoclavable 1422A Tyvek™ Mini-Muffs prevent dust and other particulates from entering orifices of any size
Marca: Keystone Cleanroom Products MFT2A16
Detalles adicionales : Peso : 4.53960kg
Descripción
- Cubren de forma práctica matraces, vasos de precipitados, recipientes, frascos de medios, válvulas, tuberías y mangueras
- Evita que el polvo y otras partículas entren en orificios de cualquier tamaño
- Esterilizable en autoclave: se puede utilizar durante la esterilización para reducir el tiempo de envoltura
- Transpirable, a la vez que proporciona una barrera superior después de la esterilización
- Tyvek™ tiene las propiedades de barrera microbiana más altas entre todos los materiales compatibles con envolturas de esterilización por vapor
- Fabricados y envasadas en un entorno de sala limpia controlado
- Resiste desgarros y punciones
- Elimina residuos de cinta esterilizable en autoclave
- Fabricado con material Tyvek 1422A
- Caucho sin látex
- Hidrófobo
- No dejan pelusa
Especificaciones
1422A Tyvek™ | |
Certificado de conformidad (COC) | |
Esterilización por vapor | |
Bolsa de polietileno sellada con calor | |
16 in |
Esterilizable en autoclave | |
Blanco | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
500/paq. | |
De 8 pulg a 12 pulg. |