Learn More
Keystone Cleanroom Products Autoclavable 1422A Tyvek™ Mini-Muffs
Keystone Cleanroom Products Autoclavable 1422A Tyvek™ Mini-Muffs prevent dust and other particulates from entering orifices of any size
Marca:  Keystone Cleanroom Products MFT2A08
Detalles adicionales : Peso : 2.27160kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17780378
  • 2575.00€ / paquete de 1000
Fecha estimada de envío: 24-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Cubren de forma práctica matraces, vasos de precipitados, recipientes, frascos de medios, válvulas, tuberías y mangueras
  • Evita que el polvo y otras partículas entren en orificios de cualquier tamaño
  • Esterilizable en autoclave: se puede utilizar durante la esterilización para reducir el tiempo de envoltura
  • Transpirable, a la vez que proporciona una barrera superior después de la esterilización
  • Tyvek™ tiene las propiedades de barrera microbiana más altas entre todos los materiales compatibles con envolturas de esterilización por vapor
  • Fabricados y envasadas en un entorno de sala limpia controlado
  • Resiste desgarros y punciones
  • Elimina residuos de cinta esterilizable en autoclave
  • Fabricado con material Tyvek 1422A
  • Caucho sin látex
  • Hidrófobo
  • No dejan pelusa
Especificaciones
Especificaciones
1422A Tyvek™
Certificado de conformidad (COC)
Esterilización por vapor
Bolsa de polietileno sellada con calor
8 in
Esterilizable en autoclave
Blanco
Polietileno de alta densidad (HPDE)
1000/paq.
De 3,5 pulg a 4,75 pulg.