Learn More
Keystone Cleanroom Products™ Bolsa con ventilación esterilizable en autoclave para aisladores
Estos sobres con ventilación de sellado automático tienen un orificio para colgar y despegar en forma de Chevron para colgar las sobres previamente esterilizadas con vapor en un aislador para la descontaminación VHP del embalaje exterior.
Marca: Keystone Cleanroom Products™ BBMGTVKSS0818HH
2204.00 EUR hasta el 2025-05-02
Use el código promocional "24151" para aplicar la oferta.
Descripción
- Construcción de película Tyvek™ y polietileno para alta resistencia y barrera microbiana excepcional que no absorbe ni adsorbe VHP
- Diseñado para esterilización por vapor, pero también funciona con radiación gamma, EtO y VHP
- Cierres separables sin fibra
- Alta claridad para la visibilidad del producto
- Recomendado para la esterilización de equipos farmacéuticos
- Fabricado y empaquetado en una sala limpia certificada ISO 6
- Funciona con selladores de banda continua y de pulso
- Mejora la eficacia del almacén de piezas de repuesto
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
3,56 L | |
Sellado automático | |
Sí | |
Tyvek | |
203 μm | |
Vapor, EtO, radiación gamma, VHP | |
18 in | |
8 in |
121 oz | |
COC | |
Blanco | |
Aislador | |
No estéril | |
Sí | |
8 mil | |
45,7 cm | |
20,3 cm |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
527519-03 | Certificado de conformidad | 27/02/2024 | BBMGTVKSS0818HH |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Esenciales para salas limpias
Aquipe su entorno controladoPromo Code: 24151Expires: 2025-05-02
Days
49Hours
15Minutes
29Seconds
54New Offer Ahorre hasta un 92%