Learn More
Abeba™ Zuecos esterilizables en autoclave 39600
Antiestáticos y esterilizables en autoclave a 121 °C.Alta resistencia al deslizamiento.
Marca:  Abeba™ 39600/42
55.25 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21676" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15661238
  • 70.05€ / 1 par
Fecha estimada de envío: 15-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
  • Material especial esterilizable en autoclave
  • Blanco
  • Suela antideslizante
  • ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
  • Correa de talón plegable, ajustable.
  • TALLAS DOBLES, utilice la talla exacta al realizar su pedido (36, 38, 40, 42, 44, 46)
Especificaciones
Especificaciones
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
42
39600
Blanco
Antideslizante