Learn More
Abeba™ Zuecos esterilizables en autoclave 39600
Antiestáticos y esterilizables en autoclave a 121 °C.Alta resistencia al deslizamiento.
49.63€ - 70.05€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC |
---|---|
Color | Blanco |
Características exclusivas | Antideslizante |
Modelo | 39600 |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15601238
|
Abeba™
39600/36 |
36 |
66.45€
1 par |
Fecha estimada de envío: 15-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15621238
|
Abeba™
39600/38 |
38 |
66.45€
1 par |
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15631238
|
Abeba™
39600/39 |
39 | N/A | ||||||
15641238
|
Abeba™
39600/40 |
40 |
70.05€
1 par |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15651238
|
Abeba™
39600/41 |
41 | N/A | ||||||
15661238
|
Abeba™
39600/42 |
42 |
70.05€
1 par |
Fecha estimada de envío: 15-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15681238
|
Abeba™
39600/44 |
44 |
66.45€
1 par |
Fecha estimada de envío: 15-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15691238
|
Abeba™
39600/45 |
45 |
64.50€
1 par |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15601248
|
Abeba™
39600/46 |
46 |
64.50€
1 par |
Fecha estimada de envío: 03-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
- Material especial esterilizable en autoclave
- Blanco
- Suela antideslizante
- ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
- Correa de talón plegable, ajustable.
- TALLAS DOBLES, utilice la talla exacta al realizar su pedido (36, 38, 40, 42, 44, 46)
Especificaciones
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC | |
Blanco | |
Antideslizante | |
39600 |