Learn More
Abeba™ Zuecos esterilizables en autoclave 39610
Antiestáticos y esterilizables en autoclave a 121 °C.Alta resistencia al deslizamiento.
Marca: Abeba™ 39610/43
50.38 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21676" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
- Material especial esterilizable en autoclave
- Azul
- Suela antideslizante
- ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
- Correa de talón plegable, ajustable.
- TALLAS DOBLES, utilice la talla exacta al realizar su pedido (36, 38, 40, 42, 44, 46)
Especificaciones
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC | |
43 | |
39610 |
Azul | |
Antideslizante |