Learn More
Abeba™ Zuecos esterilizables en autoclave 39610
Antiestático y esterilizable en autoclave a 121°C. Alta resistencia al deslizamiento.
60.16€ - 62.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC |
---|---|
Color | Azul |
Características exclusivas | Antideslizante |
Modelo | 39610 |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15611248
|
Abeba™
39610/36 |
36 |
60.16€
1 par |
Fecha estimada de envío: 24-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15621248
|
Abeba™
39610/37 |
37 |
60.16€
1 par |
Fecha estimada de envío: 23-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15631248
|
Abeba™
39610/38 |
38 |
60.16€
1 par |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15641248
|
Abeba™
39610/39 |
39 |
60.16€
1 par |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15651248
|
Abeba™
39610/40 |
40 |
60.16€
1 par |
Fecha estimada de envío: 24-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15661248
|
Abeba™
39610/41 |
41 |
62.00€
1 par |
|
|||||
15671248
|
Abeba™
39610/42 |
42 |
60.16€
1 par |
Fecha estimada de envío: 25-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15681248
|
Abeba™
39610/43 |
43 |
60.16€
1 par |
Fecha estimada de envío: 23-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15691248
|
Abeba™
39610/44 |
44 |
60.16€
1 par |
Fecha estimada de envío: 24-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15601258
|
Abeba™
39610/45 |
45 |
62.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 23-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15611258
|
Abeba™
39610/46 |
46 |
62.00€
1 par |
|
|||||
Descripción
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
- Material especial esterilizable en autoclave
- Azul
- Suela antideslizante
- ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
- Correa de talón plegable, ajustable.
- TALLAS DOBLES, utilice la talla exacta al realizar su pedido (36, 38, 40, 42, 44, 46)
Especificaciones
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC | |
Azul | |
Antideslizante | |
39610 |