Learn More
Abeba™ Zuecos esterilizables en autoclave 39620
Antiestático y esterilizable en autoclave a 135°C durante 5 minutos. Alta resistencia al deslizamiento. Lavado a 60°C.
Marca:  Abeba™ 39620/46
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15621268
  • 64.50€ / 1 par
Fecha estimada de envío: 16-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
  • Material especial esterilizable en autoclave
  • Verde
  • Suela antideslizante
  • ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
  • Correa de talón plegable, ajustable.
  • TALLAS DOBLES, utilice la talla exacta al realizar su pedido (36, 38, 40, 42, 44, 46)
Especificaciones
Especificaciones
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
46
39620
Verde
Antideslizante