Learn More
Abeba™ Zuecos esterilizables en autoclave 39620
Antiestático y esterilizable en autoclave a 135°C durante 5 minutos. Alta resistencia al deslizamiento. Lavado a 60°C.
64.50€ - 66.55€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC |
---|---|
Color | Verde |
Características exclusivas | Antideslizante |
Modelo | 39620 |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15621258
|
Abeba™
39620/36 |
36 |
66.45€
1 par |
Fecha estimada de envío: 07-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15631258
|
Abeba™
39620/37 |
37 |
66.45€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15641258
|
Abeba™
39620/38 |
38 |
64.50€
1 par |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15651258
|
Abeba™
39620/39 |
39 |
64.50€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15661258
|
Abeba™
39620/40 |
40 |
66.55€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15671258
|
Abeba™
39620/41 |
41 |
64.50€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15681258
|
Abeba™
39620/42 |
42 |
64.50€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15691258
|
Abeba™
39620/43 |
43 |
64.50€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15601268
|
Abeba™
39620/44 |
44 |
64.50€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15611268
|
Abeba™
39620/45 |
45 |
64.50€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15621268
|
Abeba™
39620/46 |
46 |
64.50€
1 par |
Fecha estimada de envío: 15-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
- Material especial esterilizable en autoclave
- Verde
- Suela antideslizante
- ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
- Correa de talón plegable, ajustable.
- TALLAS DOBLES, utilice la talla exacta al realizar su pedido (36, 38, 40, 42, 44, 46)
Especificaciones
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC | |
Verde | |
Antideslizante | |
39620 |