Learn More
BRAND™ Bolsas para desechos esterilizables en autoclave
Fabricadas con polipropileno o poliamida. Las bolsas para residuos esterilizables en autoclave BRAND™ se utilizan para la recogida de elementos desechables después de su uso. Las bolsas de polipropileno son esterilizables en autoclave a 121 °C. Las bolsas de poliamida pueden esterilizarse en autoclave a 134 °C o pueden esterilizarse con aire caliente a 180 °C
Marca:  BRAND™ 759710
28.89 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24155" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10058780
  • 59.45€ / paquete de 50
Edge
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Para la recogida de los elementos desechables después de su uso. Atención: Riesgo de lesiones: No coloque nunca objetos afilados, como agujas, en bolsas de plástico.
  • Las bolsas deben estar abiertas durante la esterilización.
  • Bolsas de polipropileno esterilizables en autoclave a 121 °C
  • Las bolsas de poliamida pueden esterilizarse en autoclave a 134 °C o pueden esterilizarse con aire caliente a 180 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
300 mm
200 mm
Esterilización de elementos en autoclave para eliminación
Poliamida
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
BRAND™ Bolsas para desechos esterilizables en autoclave > 50 bolsas