Learn More
Keystone Cleanroom Products Autoclavable Stopper Bowl Covers
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Keystone Cleanroom Products Autoclavable Stopper Bowl Covers create a secondary level of protection during aseptic presentation and equipment setup
Marca:  Keystone Cleanroom Products BWLNWB30
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17768217
  • 2530.00€ / paquete de 250
Fecha estimada de envío: 08-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Evite la contaminación microbiana y de partículas en piezas críticas, mientras se realizan actividades de configuración de líneas de llenado
  • Medidas de protección ideales: Se deja en su lugar mientras las puertas del aislador o cRABS están abiertas, y se retira a través del sistema de guantes del aislador después de cerrar las puertas
  • Elimina la necesidad de cortar material y el uso de cinta esterilizable en autoclave generadora de partículas
  • Fabricadas y envasadas en un entorno de sala limpia controlado
  • Simplifica la conformidad con los SOP de envoltura
  • Indicador de esterilización por vapor incluido
  • Esterilizable en autoclave hasta 135 °C
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave hasta 135 °C
Azul
Indicador de esterilización por vapor
Bolsa de polietileno sellada con calor
De 20 pulg a 26 pulg.
Certificado de conformidad (COC)
Esterilización por vapor
Celulosa
500/paq.