missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Keystone Cleanroom Products Autoclavable Stopper Bowl Covers
BIOPHARMAGREENER_CHOICE

Keystone Cleanroom Products Autoclavable Stopper Bowl Covers create a secondary level of protection during aseptic presentation and equipment setup

1795.00€ - 3620.00€

Especificaciones

Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave hasta 135 °C
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad (COC)
Color Azul
Para utilizar con (aplicación) Esterilización por vapor
Incluye Indicador de esterilización por vapor
Ver más especificaciones

Productos 4
Código de producto Marca Diámetro (imperial) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Diámetro (imperial) Precio Cantidad y disponibilidad  
17758217
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Ver documentos
Keystone Cleanroom Products
BWLNWB24
De 12 pulg a 20 pulg.
3620.00€
paquete de 500
Fecha estimada de envío: 07-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
 
17768217
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Ver documentos
Keystone Cleanroom Products
BWLNWB30
De 20 pulg a 26 pulg.
2530.00€
paquete de 250
Fecha estimada de envío: 07-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
 
17778217
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Ver documentos
Keystone Cleanroom Products
BWLNWB36
De 26 pulg a 30 pulg.
1950.00€
paquete de 100
Fecha estimada de envío: 07-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
 
17720378
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Ver documentos
Keystone Cleanroom Products
BWLNWB48
De 30 pulg a 40 pulg.
1795.00€
paquete de 50
Fecha estimada de envío: 07-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
 
Descripción

Descripción

  • Prevent microbial and particulate contamination to critical parts, while fill line set-up activities are performed
  • Ideal Protective Measures: Left in place while the isolator or cRABS doors are open, and removed via the isolator glove system after the doors are closed
  • Eilminates need to cut material and the use of particulate generating autoclave tape
  • Manufactured and packaged in a controlled cleanroom environment
  • Simplifies the conformance to wrapping SOP's
  • Steam Sterilization Indicator Included
  • Autoclavable up to 135°C
Especificaciones

Especificaciones

Esterilizable en autoclave hasta 135 °C
Azul
Indicador de esterilización por vapor
Bolsa de polietileno sellada con calor
Certificado de conformidad (COC)
Esterilización por vapor
Celulosa
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications