Learn More
Deltalab™ Bolsas resistentes esterilizables en autoclave
Envuelva los artículos esterilizables en autoclave en las bolsas resistentes esterilizables en autoclave Deltalab™ cuando trabaje con artículos de laboratorio que requieran esterilización.
Marca: Deltalab™ 200100
Detalles adicionales : Peso : 1.89000kg
Descripción
- Tienen impresos tanto el símbolo gráfico de riesgo biológico como instrucciones de uso en cinco idiomas.
- Las bolsas deben colocarse en autoclave a 121 ºC. No deben sellarse herméticamente
- Cantidad de pedido mínimo: 50 unidades
Spécification
Esterilizable en autoclave | |
100/paq. | |
75 x 50cm |