Learn More
Deltalab™ Bolsas resistentes esterilizables en autoclave
Envuelva los artículos esterilizables en autoclave en las bolsas resistentes esterilizables en autoclave Deltalab™ cuando trabaje con artículos de laboratorio que requieran esterilización.
44.04€ - 222.00€
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12004353
|
Deltalab™
200100 |
75 x 50cm |
44.04€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12054363
|
Deltalab™
200310 |
30 x 60cm |
222.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12064363
|
Deltalab™
200311 |
40 x 75cm |
219.42€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12074363
|
Deltalab™
200312 |
60 x 75cm |
205.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Tienen impresos tanto el símbolo gráfico de riesgo biológico como instrucciones de uso en cinco idiomas.
- Las bolsas deben colocarse en el autoclave a 121 ºC. No deben sellarse herméticamente.
- Cantidad de pedido mínimo: 50 unidades
Especificaciones
Esterilizable en autoclave |