Learn More
Deltalab™ Bolsas resistentes esterilizables en autoclave
Envuelva los artículos esterilizables en autoclave en las bolsas resistentes esterilizables en autoclave Deltalab™ cuando trabaje con artículos de laboratorio que requieran esterilización.
Marca:  Deltalab™ 200310
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12054363
  • 222.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 05-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Tienen impresos tanto el símbolo gráfico de riesgo biológico como instrucciones de uso en cinco idiomas.
  • Las bolsas deben colocarse en autoclave a 121 ºC. No deben sellarse herméticamente
  • Cantidad de pedido mínimo: 50 unidades
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
500 Paq.
30 x 60cm