Learn More
JP Selecta™ Autoclave de sobremesa Micro 8
Autoclave de sobremesa semiautomático y económico. Autoclave de sobremesa Micro 8 JP Selecta™, semiautomático y económico, compuesto por un mueble y una encimera de acero inoxidable AISI 304.
Marca: JP Selecta™ 4001745
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Mueble y encimera de acero inoxidable AISI 304.
- Cámara de acero inoxidable y tapa de fácil apertura.
- Calefactor de acero inoxidable especial INCOLOY para una larga vida útil, un nivel de corrosión bajo y una alta resistencia a las temperaturas.
- Purga manual del aire al ponerse en marcha.
- Dispositivo de seguridad para evitar la apertura de la tapa.
- Interruptor principal de puesta en marcha.
Especificaciones
380 mm | |
150 mm | |
13 kg | |
1 unidad | |
380 mm |
8 L | |
Autoclave | |
13 kg | |
1000 W |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Título del producto
JP Selecta™ Autoclave de sobremesa Micro 8 > Capacidad: 8L
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido