Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de automatización para estaciones de trabajo de manipulación de líquidos Caliper™ Zymark™
Aumente la eficacia del pipeteo con las puntas de automatización Thermo Scientific™ para sistemas Caliper™ Zymark™, para las cuales se aplica un riguroso programa de control de calidad de 15 puntos.
365.00€ - 675.00€
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Formato | Gradilla |
Estilo de punta | Automatización |
Para utilizar con (equipo) | Estaciones de trabajo de manipulación de líquidos Zymark™/Caliper™ |
Línea de productos | Caliper Zymark |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | filtradas por | Esterilidad | Fit for Purpose | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | filtradas por | Esterilidad | Fit for Purpose | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
16406949
|
Thermo Scientific™
920-021 |
50µL | sí | sí | Sterile & PCR Ready |
675.00€
paquete de 4800 |
Fecha estimada de envío: 18-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
16416949
|
Thermo Scientific™
920-261 |
50µL | Sin filtro | sí | Sterile |
389.00€
paquete de 4800 |
Fecha estimada de envío: 18-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
16426949
|
Thermo Scientific™
920-262 |
50µL | Sin filtro | No | Certified Quality |
365.00€
paquete de 4800 |
Fecha estimada de envío: 11-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11750095
|
Thermo Scientific™
921-021 |
80μL | sí | sí | Sterile & PCR Ready |
675.00€
paquete de 4800 |
Fecha estimada de envío: 11-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11860421
|
Thermo Scientific™
921-262 |
100 pl | Sin filtro | No | Certified Quality |
365.00€
paquete de 4800 |
Fecha estimada de envío: 11-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11760095
|
Thermo Scientific™
923-021 |
150μL | sí | sí | Sterile & PCR Ready |
675.00€
paquete de 4800 |
Fecha estimada de envío: 18-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
16436949
|
Thermo Scientific™
923-261 |
200μL | Sin filtro | sí | Sterile |
389.00€
paquete de 4800 |
Fecha estimada de envío: 18-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11806081
|
Thermo Scientific™
923-262 |
200μL | Sin filtro | No | Certified Quality |
365.00€
paquete de 4800 |
Fecha estimada de envío: 25-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
Aumente la eficacia del pipeteo con las puntas de automatización Thermo Scientific™ para estaciones de trabajo de manipulación de líquidos Caliper™ Zymark™, para las cuales se aplica un riguroso programa de control de calidad de 15 puntos para garantizar la uniformidad y un rendimiento preciso mediante la rectitud máxima de las puntas y un bajo coeficiente de variación. Las puntas de pipeta se validan en las estaciones de trabajo para las que se crean y las puntas de pipeta estériles están certificadas como material libre de ARNasa, ADNasa, ADN, endotoxinas, contaminación microbiana y pirógenos.
- Disponibles no estériles, estériles y con la tecnología de filtro Thermo Scientific™ ART™
- Lotes probados durante la producción en la estación de trabajo para la que se han creado
- Coeficiente de variación de bajo porcentaje (% de CV)
Especificaciones
Transparente | |
Automatización | |
Caliper Zymark |
Gradilla | |
Estaciones de trabajo de manipulación de líquidos Zymark™/Caliper™ |